Merck
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
別名:
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥15,350
¥15,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥15,350
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrN2OS
CAS番号:
分子量:
243.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
mp
192-194 °C
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
InChI Key
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
774367-500MG:
774367-BULK:
774367-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)