Merck
414492
Sigma-Aldrich
2-(トリブチルスタンニル)チオフェン
97%
別名:
2-(トリブチルスズ)チオフェン, 2-チエニルトリブチルスズ, Tributylthiophen-2-ylstannane, トリブチル-2-thienylstannane, トリブチル(チオフェン-2-イル)スタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥6,460
50 ML
¥30,500
250 ML
¥73,200
¥6,460
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥6,460
50 ML
¥30,500
250 ML
¥73,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30SSn
CAS番号:
分子量:
373.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,460
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
155 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(トリブチルスタンニル)チオフェンは、エレクトロクロミズムポリマー用のジフェニルキノキサリンモノマーの合成に使用されています。[1]また、スティルカップリング反応の反応物としても使用できます。[2][3][4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
414492-BULK:
414492-VAR:
414492-10ML:4548173308661
414492-50ML:4548173308678
414492-250ML:4548173308685
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, emission and spectro-electrochemical studies of bithienylnaphthalene systems.
Sankaran B, et al.
Synthetic Metals, 123(3), 425-433 (2001)
John A Roque et al.
Inorganic chemistry, 59(22), 16341-16360 (2020-11-01)
Hypoxia presents a challenge to anticancer therapy, reducing the efficacy of many available treatments. Photodynamic therapy is particularly susceptible to hypoxia, given that its mechanism relies on oxygen. Herein, we introduce two new osmium-based polypyridyl photosensitizers that are active in
Two-dimensional structural motif in thienoacene semiconductors: Synthesis, structure, and properties of tetrathienoanthracene isomers.
Brusso JL, et al.
Chemistry of Materials, 20(7), 2484-2494 (2008)
Matteo Atzori et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(43), 8752-8763 (2014-09-30)
2,5-Bis(thiophene) and 2,5-bis(ethylenedioxy-thiophene) (EDOT) derivatives of 3,6-diethoxy-1,4-benzoquinone (para isomers) were prepared by Stille coupling between the 2,5-dibromo-3,6-diethoxy-1,4-benzoquinone precursors and (n-Bu)3Sn-R (R = 2-thiophenyl or 3,4-ethylenedioxy-2-thiophenyl) reagents. In a parallel series of experiments 2,6-bis(thiophene) and 2,6-EDOT-3,5-diethoxy-1,4-benzoquinone (meta isomers) were synthesized by
Microwave synthesis and fluorous purification of 4-(tetrathienyl) butyric acid for self-assembled monolayer semiconductor applications.
McCairn MC, et al.
Tetrahedron Letters, 49(8), 1328-1330 (2008)