Merck
731706
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
greener alternative
≥95% (HPLC)
別名:
Linker for PCN-12 MOF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥24,500
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥24,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O8
CAS番号:
分子量:
344.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
324-331 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
InChI Key
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー分野の研究で使用される製品です。詳細はこちらをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731706-500MG:
731706-VAR:
731706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhancing H2 uptake by "close-packing" alignment of open copper sites in metal-organic frameworks.
Xi-Sen Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(38), 7263-7266 (2008-08-21)