Merck
715298
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-テトラキス(4-カルボキシフェニル)ベンゼン
greener alternative
contains up to 6 wt. % water, ≥98%
別名:
4,4′,4″,4″′-ベンゼン-1,2,4,5-テトライルテトラ安息香酸, H4TCPB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥37,500
¥37,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥37,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H22O8
分子量:
558.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥37,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(-c3ccc(cc3)C(O)=O)c(cc2-c4ccc(cc4)C(O)=O)-c5ccc(cc5)C(O)=O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
InChI Key
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1,2,4,5-テトラキス(4-カルボキシフェニル)ベンゼン(H4TCPB)は、中央のベンゼンコアに対称的に結合している4つのカルボキシルフェニル基を有する分子構造の有機リンカーです。鈴木カップリング反応で合成できます。[1]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
[1,1′:4′,1]テルフェニル-3,3″,5,5″-テトラカルボン酸(H4TPTC)は、高性能有機金属フレームワーク(MOF)の合成のためのリンカー分子として使用されます。[2]
(H4TCPB)は、以下のようなさまざまなアプリケーションに使用できます。
  • 黒リンを官能化するための超分子ヘテロ構造の形成[1]
  • 水素貯蔵、ガス分離、および触媒反応に使用できる可能性のある微小孔金属有機構造体(MOF)の合成。[3][4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715298-BULK:
715298-VAR:
715298-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and structure of Zr (iv)-and Ce (iv)-based CAU-24 with 1, 2, 4, 5-tetrakis (4-carboxyphenyl) benzene
Lammert M, et al.
Dalton Transactions, 45(47), 18822-18826 (2016)
Near-critical water, a cleaner solvent for the synthesis of a metal-organic framework
Ibarra IA, et al.
Green Chemistry, 14(1), 117-122 (2012)
Lilia S Xie et al.
Chemical reviews, 120(16), 8536-8580 (2020-04-11)
Metal-organic frameworks (MOFs) are intrinsically porous extended solids formed by coordination bonding between organic ligands and metal ions or clusters. High electrical conductivity is rare in MOFs, yet it allows for diverse applications in electrocatalysis, charge storage, and chemiresistive sensing
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)
資料
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有機構造体は、簡単な合成方法を用いて代替エネルギー用途のための高表面積材料を提供します。