アッセイ
98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
400-420 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H12O4/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20/h1-10H,(H,17,18)(H,19,20)/b2-1+
InChI Key
SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759597-BULK:
759597-VAR:
759597-5G:
試験成績書(COA)