Merck
690872
Sigma-Aldrich
Basolite® F300
greener alternative
produced by BASF
別名:
Fe-BTC, Iron 1,3,5-benzenetricarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥41,100
100 G
¥219,000
¥41,100
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥41,100
100 G
¥219,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H3FeO6
CAS番号:
分子量:
262.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥41,100
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
120-190 m2/g
かさ密度
0.16‑0.35 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C1O[Fe]2OC(=O)c3cc1cc(c3)C(=O)O2
InChI
1S/C9H6O6.Fe/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);/q;+3/p-3
InChI Key
UTYFBNKMZYRAFO-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
詳細
Basolite® F300(Fe-BTC)は、アルデヒドのアセタール化、アルドール縮合などのルイス酸反応に用いる高活性の触媒として使用される多孔質金属有機構造体(MOF)です。トリメサートアニオンで結合された八面体3価鉄のオキソ中心トリマーで構成されるハイブリッド超四面体構造を有します。[1]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
Fe-BTCベースのMOFは、リチウムイオン電池によるエネルギー貯蔵などのよりグリーンな用途で使用できます。また、CO2の超臨界吸着に使用できます。[2][3][4]
法的情報
Basolite is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
690872-BULK:
690872-10G:4548173292809
690872-500G:4548173292816
690872-VAR:
690872-100G:4548173292793
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Facile synthesis of the Basolite F300-like nanoscale Fe-BTC framework and its lithium storage properties
Hu X, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(115), 114483-114490 (2016)
Comparison of porous iron trimesates basolite F300 and MIL-100 (Fe) as heterogeneous catalysts for lewis acid and oxidation reactions: roles of structural defects and stability
Dhakshinamoorthy A, et al.
ACS Catalysis, 2(10), 2060-2065 (2012)
A combined computational and experimental study of high pressure and supercritical CO2 adsorption on Basolite MOFs
Deniz E, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 175(115), 34-42 (2013)
Vijaya Ravinayagam et al.
Saudi journal of biological sciences, 27(7), 1726-1736 (2020-06-23)
Drug resistant bacteria affects millions worldwide and remains a serious threat to health care system. The study reports the first application of hybrid nanocomposites based on zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) with MFI structured zeolite Ti-ZSM-5 (TiZ5) and mesoporous carbon (MC).
Direct synthesis, structural features, and enhanced catalytic activity of the basolite F300-like semiamorphous Fe-BTC framework
Sanchez-Sanchez M, et al.
Crystal Growth & Design, 15(9), 4498-4506 (2015)
資料
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
有機金属骨格(MOF)は、有機配位子によって結合された金属イオンからなる多孔性の結晶性材料である。
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. 物理的性質(例えば比表面積)の安定しているサンプルでしょうか? 経時変化や劣化などはしないでしょうか?
    1 回答
    1. If the product is stored according to the SDS (i.e. tightly closed and dry), there should not be changes to the pore structure over time.