Merck
731013
Sigma-Aldrich
2-{ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィノ}-3,6-ジメトキシ-2',4',6'-トリイソプロピル-1,1'-ビフェニル
95%
別名:
JackiePhos, ビス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)(2',4',6'-トリイソプロピル-3,6-ジメトキシビフェニル-2-イル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H37F12O2P
CAS番号:
分子量:
796.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
mp
186-190 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C39H37F12O2P/c1-19(2)22-11-29(20(3)4)33(30(12-22)21(5)6)34-31(52-7)9-10-32(53-8)35(34)54(27-15-23(36(40,41)42)13-24(16-27)37(43,44)45)28-17-25(38(46,47)48)14-26(18-28)39(49,50)51/h9-21H,1-8H3
InChI Key
KYTUFIMHJNRPLC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-アリル化反応のための触媒
化学合成用Buchwaldホスフィン配位子
JackiePhosは、以下に使用できるBuchwaldホスフィン配位子です。
  • ジアリルヨードニウムトリフレートとアノマースタンナンのグリコシルクロスカップリング反応によるC-グリコシドの合成。
  • [Au(CH3CN)(JackiePhos)][SbF6]、[(JackiePhos)AuClなど、金を基材とする触媒錯体の合成。
  • アルキルカルバスタンナトランのアシル化。
  • 触媒としてのPd(acac)2を併用した、ジアルキルアミノメチル基を有する環状グアニジンまたは環状尿素の合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731013-VAR:
731013-250MG:
731013-100MG:
731013-BULK:
731013-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glycosyl Cross-Coupling with Diaryliodonium Salts: Access to Aryl C-Glycosides of Biomedical Relevance.
Yi D, et al.
Organic Letters, 20(7), 1936-1940 (2018)
Gold-Catalyzed Intramolecular Regio-and Enantioselective Cycloisomerization of 1, 1-Bis (indolyl)-5-alkynes.
Huang L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(26), 6899-6903 (2013)
Pd-Catalyzed Alkene Diamination Reactions of Nitrogen Electrophiles: Synthesis of Cyclic Guanidines and Ureas Bearing Dialkylaminomethyl Groups.
Peterson LJ, et al.
Organic Letters, 20(12), 3513-3517 (2018)
Stereospecific Palladium-Catalyzed Acylation of Enantioenriched Alkylcarbastannatranes: A General Alternative to Asymmetric Enolate Reactions.
Wang CY, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(3), 856-860 (2017)
Gold-Catalyzed Cyclization of 1-(Indol-3-yl)-3-alkyn-1-ols: Facile Synthesis of Diversified Carbazoles.
Zhang Z, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(32), 10625-10631 (2013)