Merck
796530
Sigma-Aldrich
TrixiePhos Pd G3
別名:
Mesyl(2-(di-tert-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥43,200
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥43,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H44NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
768.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
特徴
generation 3
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
150-155 °C (decompose with no melt)
官能基
phosphine
SMILES記法
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.CC(C)(C)P(C3=CC=C4C(C=CC=C4)=C3C5=CC=CC6=C5C=CC=C6)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-19H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
VEUUEPDQCSBCQL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
796530-BULK:
796530-VAR:
796530-1G:
796530-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.