Merck
722413
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-クロロピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrClN
CAS番号:
分子量:
192.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
mp
12-17 °C
官能基
bromo
chloro
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI Key
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
722413-BULK:
722413-VAR:
722413-5G:
722413-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1