Merck
729388
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-クロロピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,300
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrClN
CAS番号:
分子量:
192.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
87-91 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI Key
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
729388-VAR:
729388-1G:
729388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1