Merck
723339
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フルオロピリジン
96%
別名:
4-フルオロ-2-ブロモピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,270
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,270
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrFN
CAS番号:
分子量:
175.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.537
密度
1.699 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI Key
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.1 °F - closed cup
引火点(℃)
76.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
723339-1G:
723339-BULK:
723339-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)