グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
密度
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤1000 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72225-BULK:
72225-250G:4548173294964
72225-1KG:4548173294957
72225-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。