Merck
379883
Sigma-Aldrich
酢酸ニッケル(II) 四水和物
99.995% trace metals basis
別名:
酢酸 ニッケル(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(OCOCH3)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
248.84
Beilstein:
3730764
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
powder, crystals or chunks
反応適合性
core: nickel
密度
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
分子磁石の設計に理想的な多核ポリオキソタングステン酸ニッケルクラスタ-化合物の合成に用いられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379883-50G:4548173294469
379883-VAR:
379883-10G:4548173294452
379883-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clemente-Juan, J.M. et al.
Inorganic Chemistry, 38, 55-55 (1999)
Elham S Aazam et al.
Bioorganic chemistry, 57, 5-12 (2014-08-28)
Transition metal complexes compounds with Schiff bases ligand representing an important class of compounds that could be used to develop new metal-based anticancer agents and as precursors of metal NPs. Herein, 2,3-bis-[(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)amino]but-2-enedinitrile Schiff base ligand and its corresponding copper/nickel complexes
Rusi et al.
PloS one, 10(7), e0129780-e0129780 (2015-07-15)
The composite metal oxide electrode films were fabricated using ex situ electrodeposition method with further heating treatment at 300°C. The obtained composite metal oxide film had a spherical structure with mass loading from 0.13 to 0.21 mg cm(-2). The structure
Catherine F Wise et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(32), 14265-14271 (2015-07-22)
We report a nickel complex containing a conjugated bis-dithiocarbazate ligand that is an active catalyst for the reduction of protons into hydrogen gas. Light-driven hydrogen generation is observed from a system containing this molecular nickel catalyst coupled with a fluorescein
Raziyeh Akbarzadeh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16745-16753 (2014-10-04)
A NiS2 nanostructure with a protective layer of Ni(2+) and SO4(2-) ions around it has been successfully synthesized using the Ni(II)-Salen (Salen = N,N'-bis(salicylidene)ethylenediamine) complex via a simple solvothermal approach in the presence of anhydrous sodium thiosulfate (Na2S2O3) as sulfur
資料
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
すべて表示