Merck
339199
Sigma-Aldrich
酢酸鉄(II)
95%
別名:
二酢酸鉄, 酢酸鉄, 酢酸鉄(2+)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
173.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸鉄(II)は白色又は明褐色の、鉄の固体イオン化合物です。水への溶解度が高く、明緑色の四水和物を形成します。鉄ペンタカルボニルよりも無毒で、反応性は高いです。
アプリケーション
酢酸鉄(II)は以下の用途に使用することができます:
  • 有機酸化反応の触媒として 
  • 媒染剤として 
  • 他の鉄化合物の前駆体として 
  • カーボンナノチューブ合成の触媒として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339199-VAR:
339199-10G:4548173928319
339199-BULK:
339199-50G:4548173928326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。