Merck
719102
Sigma-Aldrich
有機導電性インクキット
別名:
OC インクキット, OC インクシステム, Plexcore®OC インクシステム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
形状
liquid
保管温度
2-8°C
詳細
Component 1: Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 10 to 300 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 2.5 - 4.5
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -4.8 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Component 2: Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 10 to 300 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 2.5 - 4.5
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -5.25 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Component 3: Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 300 to 1000 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 5- 11
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -4.8 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Component 4: Plexcore® OC RG-1155 organic conductive ink
Form: liquid
Color: Dark blue
Resistivity: 300 to 1000 ohm-cm
Viscosity: 5 - 11 cP
pH: 5 - 11
Surface Tension: 33-40 dyne/cm
Work Function: -5.25 eV (Scanning Kelvin Probe)
Density: ~0.95 g/cm3
Printed electronics (PE) exploits the ability of organic materials to be solution processed onto large area substrates at a fraction of the manufacturing cost associated with conventional vapor deposition techniques. One of the unique features of Plexcore OC inks is the ability to be tuned to match the work function, resistivity, and viscosity, for example, required for specific device architectures and application techniques. This tunability provides the versatility needed to develop new solid state lighting (SSL) device stacks. Plextronics′ Plexcore® technology platform is comprised of semiconducting polymers and solution-processable inks that are designed to maximize the efficiency, lifetime and stability of printed electronics (PE) devices.
アプリケーション
有機ELや太陽電池などのプリンテッドエレクトロニクスデバイス用有機導電性インクです。
法的情報
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 719110Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink 10 mLSDS
  • 719129Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink 10 mLSDS
  • 719137Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink 10 mLSDS
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Polymer-based Materials for Printed Electronics: Enabling High Efficiency Solar Power and Lighting
Tipnis R,et al.
Material Matters, 3(4), 92-92 (2008)