Merck
739421
Sigma-Aldrich
銀ナノワイヤ
diam. × L 50 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
別名:
銀ナノウィスカー, 銀ナノファイバー, 銀ナノワイヤー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥44,200
¥44,200
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥44,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥44,200
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid (suspension)
nanowires
品質水準
濃度
0.5% (isopropyl alcohol suspension)
直径× L
50 nm × 6 μm
密度
0.785 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
銀ナノワイヤ(AgNW)は1-D銀ベースのナノ構造体で、直径は60 nm、長さは10 μmです。臭化銀(AgBr)の存在下で硝酸銀(AgNO3)を還元して合成できます。また、浸漬した銀電極のアーク放電によっても調製できます。[1][2]
アプリケーション
AgNWは優れた電気的、光学的および機械的特性を有することから、太陽電池やフィルムヒーターなどの可撓性エレクトロニクスベースの用途に適した材料です。[3][4][5]
銀ナノワイヤーはタッチスクリーンディスプレイ、医用画像および無菌服のような広範囲の電導、光学、抗菌用途において有用です。[6]
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739421-VAR:
739421-25ML:4548173306643
739421-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
銀 Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Sigma-Aldrich
808032
銀 Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
807591
銀 Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
806722
銀 Nanowires, diam. × L 50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Sigma-Aldrich
807508
銀 Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
Sigma-Aldrich
807923
Silver nanowires: Synthesis technologies, growth mechanism and multifunctional applications
Zhang P, et al.
Materials Science and Engineering, B, 223(5), 1-23 (2017)
Crystalline silver nanowires by soft solution processing
Sun Y, et al.
Nano Letters, 2(2), 165-168 (2002)
Scalable coating and properties of transparent, flexible, silver nanowire electrodes
Hu L, et al.
ACS Nano, 4(5), 2955-2963 (2010)
Preparation of silver nanowires and their application in conducting polymer nanocomposites
Abbasi NM, et al.
Materials Chemistry and Physics, 166(5), 1-15 (2015)
Highly stretchable and sensitive strain sensor based on silver nanowire-elastomer nanocomposite
Amjadi M, et al.
ACS Nano, 8(5), 5154-5163 (2014)
資料
太陽電池、ディスプレイ、センサーおよびバイオメディカルデバイスなどのアプリケーションにおいて、導電性電極のパターニング技術の向上が求められています。
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料は、物理的、化学的、光学的にユニークな特性を持っており、現在、さまざまな生物学的用途に利用されています。
すべて表示
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. what is the concentration of Ag in this product please?
    1 回答
    1. The concentration is 0.5 wt. %, as listed in the 'PROPERTIES' section.