Merck
719129
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1115 organic conductive ink
別名:
Plexcore® OC organic conductive ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
フォーム
liquid
濃度
2.0%
抵抗性
10-300 Ω-cm
仕事関数
4.8 eV
pH
3.5
粘度
8.7 cP(25 °C)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
警告
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
物性
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
法的情報
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.1 °F
引火点(℃)
26.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719129-VAR:
719129-BULK:
719129-10ML:
719129-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)