Merck
716774
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-1-(((2S,5S)-2,5-Dimethylpyrrolidin-1-yl)methylene)-2,5-dimethylpyrrolidinium tetrafluoroborate
97%
別名:
Bis[(2S,5S)-dimethyl-1-pyrrolidinyl]methylium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H25BF4N2
分子量:
296.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −67.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
112-118 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C1C[C@@H](N(\C=[N+]2/[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H33N2.BF4/c1-5-13-26(14-6-1)30-21-22-31(27-15-7-2-8-16-27)34(30)25-35-32(28-17-9-3-10-18-28)23-24-33(35)29-19-11-4-12-20-29;2-1(3,4)5/h1-20,25,30-33H,21-24H2;/q+1;-1/t30-,31-,32-,33-;/m1./s1
InChI Key
RKLHUHRTFDXZEQ-ZNOPIPGTSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
716774-VAR:
716774-100MG:
716774-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)