SAB3700212
Anti-Chicken IgG (H+L), highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ALP, Alk Phos
サイズを選択してください
¥48,400
出荷予定日2025年5月20日
サイズを選択してください
About This Item
¥48,400
出荷予定日2025年5月20日
おすすめの製品
由来生物
donkey
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
chicken
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
特異性
免疫原
物性
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB3700212-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)