This compound is miscible in water at a concentration of 50 µl/mL or approximately 47 µg/mL, based on a density of 0.935 g/mL. Solubility in other solvents, such as DMSO, has not been determined.
サイズを選択してください
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4,7H,1-2H3
InChI Key
PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D183601-5G:
D183601-1KG:
D183601-VAR:
D183601-BULK:
D183601-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック