Merck
713163
Sigma-Aldrich
1-エチル-1-メチルピロリジニウムテトラフルオロホウ酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥77,610
¥77,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥77,610
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16BF4N
CAS番号:
分子量:
201.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥77,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (T)
98%
フォーム
powder
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
713163-VAR:
713163-5G:4548173907437
713163-BULK:
713163-50G:4548173318615
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)