Merck
517941
Sigma-Aldrich
ポリ(アクリロニトリル-co-メチルアクリラート)
acrylonitrile ~94 wt. %
別名:
アクリル酸メチル-アクリロニトリル共重合体, アクリロニトリル-アクリル酸メチルポリマー, アクリロニトリル-アクリル酸メチル共重合体, アクリロニトリルとのポリマーであるアクリル酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(CN)]x[CH2CH(CO2CH3)]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
acrylonitrile, ~94 wt. %
SMILES記法
C=CC#N.COC(=O)C=C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ(アクリロニトリル-co-メチルアクリレート)(P(AN-co-MA))は、エタノール-水混合物からエタノールを簡単に分離するための多層混合マトリックス膜(MMMM)の製造に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
517941-10G:
517941-BULK:
517941-50G:
517941-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (vinyl alcohol) multilayer mixed matrix membranes for the dehydration of ethanol?water mixture.
Guan H M, et al.
Journal of Membrane Science , 268(2), 113-122 (2006)