Merck
716715
Sigma-Aldrich
(S)-2-[(Diphenylphosphino)methyl]pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,000
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20NP
CAS番号:
分子量:
269.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
光学活性
[α]22/D −24.0°, c = 0.5 in ethanol
屈折率
n20/D 1.614
密度
1.043 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CN[C@@H](C1)CP(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20NP/c1-3-9-16(10-4-1)19(14-15-8-7-13-18-15)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,15,18H,7-8,13-14H2/t15-/m0/s1
InChI Key
IWRBGJKCDORZHK-HNNXBMFYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応の触媒配位子です。
  • Ru触媒による非対称性1,4-ジオールの位置選択的ラクトン化による、ラクトン配位子の生成
  • プロペニルベンゼンプロパナールの不斉分子内アリル化による、ビニルインダンカルボキサルデヒドの調製
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
716715-250MG:
716715-BULK:
716715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)