Merck
748277
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methyl-2-butylamine
97%
別名:
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methylbutan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22NP
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.597
密度
1.050 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H22NP/c1-14(2)17(18)13-19(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17H,13,18H2,1-2H3/t17-/m1/s1
InChI Key
ZZLCXURCZWQECA-QGZVFWFLSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
748277-500MG:
748277-BULK:
748277-VAR:
748277-100MG:
試験成績書(COA)