Merck
695599
Sigma-Aldrich
2-(2-(ジフェニルホスフィノ)エチル)ピリジン
kanata purity
別名:
1-(ジフェニルホスフィノ)-2-(2-ピリジル)エタン, ジフェニル(2-(ピリジン-2-イル)エチル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥8,690
500 MG
¥20,300
¥8,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥8,690
500 MG
¥20,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18NP
CAS番号:
分子量:
291.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
58-62 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C(Cc1ccccn1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NP/c1-3-10-18(11-4-1)21(19-12-5-2-6-13-19)16-14-17-9-7-8-15-20-17/h1-13,15H,14,16H2
InChI Key
ARSGXAZDYSTSKI-UHFFFAOYSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695599-BULK:
695599-VAR:
695599-100MG:
695599-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.