Merck
326208
Sigma-Aldrich
2-(ジフェニルホスフィノ)ベンズアルデヒド
97%
別名:
(2-ホルミルフェニル)ジフェニルホスフィン, o-(ジフェニルホスフィノ)ベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,200
¥15,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,200
About This Item
化学式:
(C6H5)2PC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
290.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
112-115 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phosphine
SMILES記法
O=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15OP/c20-15-16-9-7-8-14-19(16)21(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15H
InChI Key
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
326208-VAR:
326208-BULK:
326208-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Božidar Čobeljić et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(2), 145-162 (2015-11-28)
Square-planar azido Ni(II) complex with condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard's T reagent was synthesized and its crystal structure was determined. Cytotoxic activity of the azido complex and previously synthesized isothiocyanato, cyanato and chlorido Ni(II) complexes with this ligand was