Merck
748307
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethylbutan-2-amine
97%
別名:
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethyl-2-butylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,800
¥32,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24NP
CAS番号:
分子量:
285.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.590
密度
1.0241 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NP/c1-18(2,3)17(19)14-20(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14,19H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI Key
SGBNMEAXYLJQRV-QGZVFWFLSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
748307-VAR:
748307-BULK:
748307-100MG:
748307-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)