Merck
716049
Sigma-Aldrich
4,4'-ビス(メルカプトメチル)ビフェニル
97%
別名:
[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジメタンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14S2
CAS番号:
分子量:
246.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
148-152 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCc1ccc(cc1)-c2ccc(CS)cc2
InChI
1S/C14H14S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2
InChI Key
XFHIDPOTWOFDEM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
716049-1G:
716049-VAR:
716049-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jianli Zhao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(24), 4986-4990 (2015-12-01)
Incorporating single-electron tunneling (SET) of metallic nanoparticles (NPs) into modern electronic devices offers great promise to enable new properties; however, it is technically very challenging due to the necessity to integrate ultrasmall (<10 nm) particles into the devices. The nanosize
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
自己組織化単分子層(SAM:self-assembled monolayer)は多様な用途があります。本稿では、金SAM系におけるアルキルチオラートの利点を比較しています。