Merck
L512346
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
別名:
5,5′-bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,500
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6F6N2
分子量:
292.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
SMILES記法
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=N2
InChI Key
ZHMXQYAUGQASQM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Half-sandwich ruthenium complexes containing 5,5′-bis(trifluoromethyl)-2,2′bipyridine are highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration of terminal alkynes. A wide rage of aliphatic and aromatic alkynes are hydrated at ambient temperature and low loadings of metal (1–2 mol%).
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Herzon group has developed highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration and reductive hydration of terminal alkynes to form aldehydes and linear alcohols, respectively.