Merck
71585
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3-フルオロピリジン
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClFN
CAS番号:
分子量:
131.54
Beilstein:
1422747
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
liquid
保管条件
under inert gas (Argon)
密度
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI Key
BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
保存中、黄色に変色する場合があります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
71585-25G-F:
71585-INTR-F:
71585-VAR-F:
71585-5G-F:
71585-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)