Merck
796816
Sigma-Aldrich
テトラキス(4-アミノフェニル)メタン
≥90%
別名:
4,4′,4′′,4′′′-Methanetetrayltetrakis[benzenamine], Tetra(4-aminophenyl)methane, Tetra(4-anilyl)methane, Tetra(p-aminophenyl)methane, テトラキス(4-アミノフェニル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥41,000
¥41,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥41,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24N4
CAS番号:
分子量:
380.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥41,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
mp
334-339 °C
SMILES記法
NC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(N)C=C2)(C3=CC=C(N)C=C3)C4=CC=C(N)C=C4
InChI
1S/C25H24N4/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h1-16H,26-29H2
InChI Key
LNHGLSRCOBIHNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
796816-VAR:
796816-1G:
796816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)