Merck
797219
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)diphenol
別名:
1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-diphenylethylene, 4,4′-(1,2-Diphenyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, TPE-DOH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥15,300
¥15,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥15,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20O2
CAS番号:
分子量:
364.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
品質水準
フォーム
powder
mp
225 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O2/c27-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(28)18-14-22/h1-18,27-28H/b26-25+
InChI Key
ZYIGFXHZSKIVOO-OCEACIFDSA-N
アプリケーション
TPE-DOH is a synthetic intermediate of aggregation-induced emission (AIE) dye for use in further synthesis of alkyl-halogen to make ether and polymer reaction via esterification.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile synthesis of soluble nonlinear polymers with glycogen-like structures and functional properties from ?simple? acrylic monomers
Rongrong Hu; Jacky W. Y. Lam; Yong Yu; Herman H. Y. Sung; Ian D. Williams; et al
Polym. Chem., 4, 95-95 (2013)
資料
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。