Merck
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-ナプロキセンクロリド
≥97.0%
別名:
(S)-2-(6-メトキシ-2-ナフチル)プロピオニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,000
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13ClO2
CAS番号:
分子量:
248.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
フォーム
crystals
光学活性
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
官能基
acyl chloride
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI Key
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712922-5G:
712922-VAR:
712922-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)