Merck
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride
97%
別名:
(−)-O-Formyl-D-mandeloyl chloride, (R)-(−)-α-(Formyloxy)phenylacetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,000
About This Item
化学式:
HCO2CH(C6H5)COCl
CAS番号:
分子量:
198.60
Beilstein:
5404068
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D −228°, neat
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
InChI Key
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
アプリケーション
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride can be used as a chiral resolving agent for the resolution of spirobiindane.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
479284-1G:
479284-BULK:
479284-5G:
479284-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)