Merck
226173
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-カンファン酸クロリド
98%
別名:
(−)-カンファノイルクロリド, (1S)-3-オキソ-4,7,7-トリメチル-2-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン-1-カルボニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,790
5 G
¥20,700
¥5,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,790
5 G
¥20,700
About This Item
化学式:
C10H13O3Cl
CAS番号:
分子量:
216.66
Beilstein:
3590860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D −18±1°, c = 2 in dioxane
mp
71-73 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
InChI Key
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(1S)-(-)-カンファン酸クロリドはキラル誘導化物質です[1]。この化合物は(-)-(1S,4R)-カンファン酸を塩化チオニルと反応することによって調製することができます。[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
226173-VAR:
226173-1G:
226173-250MG:
226173-5G:
226173-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(-)-(1S, 4R)-Camphanoyl Chloride.
Gerlach H, et al.
Organic Syntheses, 71, 48-48 (1993)
Chiral separations of ?-blocking drug substances using derivatization with chiral reagents and normal-phase high-performance liquid chromatography.
Olsen L, et al.
Journal of Chromatography A, 636(2), 231-241 (1993)
The determination of the absolute configurations of diastereomers of (S)-camphanoyl 3-hydroxy-5-oxohexanoic acid derivatives by X-ray crystallography.
Kwai-Ming Cheung et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(7), 1198-1202 (2002-12-20)
M Ruud-Christensen et al.
Journal of chromatography, 491(2), 355-366 (1989-07-21)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic assay has been developed for determination of (R)-(--)-and (S)-(+)-proxyphylline in human plasma. The procedure is based on liquid-solid extraction of proxyphylline from plasma followed by derivatization of extracted proxyphylline with (--)-camphanoyl chloride. The ratio between