Merck
378712
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Menthyl chloroformate
optical purity ee: 97% (GLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥8,700
25 ML
¥27,800
¥8,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥8,700
25 ML
¥27,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19ClO2
CAS番号:
分子量:
218.72
Beilstein:
2414685
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI Key
KIUPCUCGVCGPPA-AEJSXWLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chiral auxiliary in the asymmetric synthesis of quaternary carbon centers.[1]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
378712-25ML:
378712-BULK:
378712-5ML:
378712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 26, 5433-5433 (1985)
Mohammad Mehdi Koleini et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(1), 224-233 (2019-12-10)
This study aims to elucidate the impact of salinity on the interactions governing the adsorption of polar aromatic oil compounds onto calcite. To this end, molecular dynamics simulations were employed to assess adsorption of a model polar organic molecule (deprotonated