Merck
709948
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチルピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19BN2O2
CAS番号:
分子量:
222.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-76 °C
SMILES記法
Cc1nn(C)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-8-9(7-14(6)13-8)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7H,1-6H3
InChI Key
FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709948-1G:
709948-VAR:
709948-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)