Merck
561061
Sigma-Aldrich
4-(N,N-ジメチル)アニリンマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
4-(Dimethylamino)phenylmagnesium bromide, 4-N,N-Dimethylaminophenylmagnesium bromide, Bromo(4-(dimethylamino)phenyl)magnesium, Bromo[4-(dimethylamino)phenyl]magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
224.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.951 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H10N.BrH.Mg/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561061-VAR:
561061-50ML:4548173169972
561061-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Magnesium powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18506
Magnesium