Merck
739812
Sigma-Aldrich
ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-カルボン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,900
¥23,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3O2
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
275-280 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cnn2cccnc12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739812-BULK:
739812-1G:
739812-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)