Merck
709611
Sigma-Aldrich
3,3′,5-トリヨードチロニン-(チロシン環-13C6) 塩酸塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
L-リオチロニン13C6 塩酸塩, T3-13C6 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
693.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品709611は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](Oc2ccc(O)c(I)c2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i3+1,4+1,7+1,10+1,11+1,14+1;
InChI Key
HFEMPWKWYHWPQX-JHEBROADSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709611-10MG:
709611-VAR:
709611-5MG-PW:
709611-1MG:
709611-5MG:
709611-1MG-PW:
709611-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)