Merck
708364
Sigma-Aldrich
3,6-ジヨードピリダジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2I2N2
CAS番号:
分子量:
331.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
155-160 °C
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1ccc(I)nn1
InChI
1S/C4H2I2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChI Key
GCLHXKPPHRIJOE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708364-BULK:
708364-VAR:
708364-5G:4548173998565
708364-1G:4548173998558
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)