スキップする
E8263
Benzonase® ヌクレアーゼ, 超高純度
≥250 units/μL, ≥99% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ultrapure grade
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
エンドヌクレアーゼ Serratia marcescens(セラチア菌)由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 kU
カートの在庫状況を確認する
¥31,700
25 kU
カートの在庫状況を確認する
¥108,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Assay:
≥99% (SDS-PAGE)
Biological source:
Serratia marcescens
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥250 units/μL
¥31,700
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
grade
ultrapure grade
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
30 kDa
concentration
≥250 units/μL
input
general use sample(s)
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
本酵素は、ヌクレアーゼ、ベンゾナーゼによる分解から保護されているTf1 RNAの量を検出するアッセイに使用されています。Schizosaccharomyces pombeのTf1エレメントは、機能的プロテアーゼ、逆転写酵素、およびインテグラーゼタンパク質をコードする長い末端反復配列を含むレトロトランスポゾンです。これは、細胞溶解物から得られる核ペレットおよび核抽出物の分画にも使用されています。
タンパク質サンプルから核酸を除去する際に使用します。
超高純度ベンゾナーゼヌクレアーゼ、またはSerratia marcescens(セラチア/霊菌)由来のエンドヌクレアーゼは、Serratia marcescensのエンドヌクレアーゼ活性に及ぼすドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムおよび消泡剤の効果を評価する研究に使用されています。Serratia marcescens由来のエンドヌクレアーゼは、クロマチンサブユニットの構造を調べる研究にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
ベンゾナーゼ®は、Serratia marcescens(セラチア/霊菌)が由来の遺伝子組換えエンドヌクレアーゼです。このタンパク質は、不可欠な2つのジスルフィド結合を有する30 kDaサブユニットのダイマーです。このエンドヌクレアーゼは、すべての形態(一本鎖、二本鎖、直鎖状および環状)のDNAとRNAを攻撃および分解し、広範囲の操作条件にわたって効果的です。これは、核酸を5'-一リン酸塩末端を有する3~5塩基長のオリゴヌクレオチドに断片化します。これは、組換えタンパク質から核酸を除去するのに理想的です。また、核酸を完全に断片化することが望ましい用途にも使用できます。さらに、タンパク質抽出物の粘度を低下させ、細胞凝集を防止します。この酵素によるタンパク質サンプルの前処理をすれば、結合した核酸をすべて排除することにより、2Dゲル電気泳動での分解能が向上します。酵素活性の最適pHは、8.0~9.2であることが判明しています。
未変性または熱変性のDNA, RNAを分解します。
Physical form
50%グリセロ-ル溶液(20 mM Tris-HCl(pH 8.0), 2 mM MgCl2, 20 mM NaClを含有)。
Other Notes
1ユニットは、反応液を2.625 mLとした場合に、pH 8.0、37°C、30分間で、超音波破砕されたサケ精子DNAを切断して、1.0のΔA260に相当する酸可溶性オリゴヌクレオチドを生じる酵素量です。
Legal Information
ベンゾナーゼ®ヌクレアーゼは、Merck KGaA, Darmstadt, Germanyおよび/またはその関連会社によって供給されます。
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
706647074671206
description
≥250 units/μL, ≥99% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ultrapure grade
description
Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
description
-
description
Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
>99% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>99% (SDS-PAGE)
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
grade
ultrapure grade
grade
-
grade
-
grade
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
E8263-BULK: + E8263-5KU-LBL: + E8263-25KU: + E8263-25EA: + E8263-5KU: + E8263-5EA: + E8263-25KU-LBL: + E8263-VAR: + E8263-5KU-PW: + E8263-25KU-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Hello, I purchased it recently while the mailroom didn't notify me immediately when it arrived, so it stayed in 4 degree instead or -20 for around two days. Could you please provide me some information if it will highly affect the efficiency of the enzyme
    1 回答
    1. Benzonase Nuclease is extremely stable. Even with extended incubations at 37 °C, Benzonase® Nuclease maintained > 90% activity for several months.
      役に立ちましたか?
  2. Does this benzonase contain any epitope tag?
    1 回答
    1. Product E8263 does not have any epitope tag.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Atlanta, GA
    • 4件のレビュー
    • 106件の投票
    星5/5個です。
    High-quality benzonase
    This is a high-end benzonase. I used it to remove extra plasmids during adeno-associated viral vector production.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?