Merck
652733
Sigma-Aldrich
2,5-Diiodopyridine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,530
25 G
¥39,950
¥12,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,530
25 G
¥39,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3I2N
CAS番号:
分子量:
330.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
152-155 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3I2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
YHWFCFIXXMXRBF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
652733-25G:4548173995847
652733-BULK:
652733-5G:4548173995854
652733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)