Merck
705896
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-(メチルチオ)ピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2S
CAS番号:
分子量:
205.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
63-68 °C
SMILES記法
CSc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
705896-1G:
705896-BULK:
705896-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)