Merck
704938
Sigma-Aldrich
N-ベンジル-2-ブロモ-N-フェニルプロピオンアミド
97%
別名:
2-ブロモ-N-フェニル-N-(フェニルメチル)プロパンアミド, N-ベンジル-2-ブロモ-プロピオンアニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16BrNO
CAS番号:
分子量:
318.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
75-80 °C
官能基
amide
bromo
phenyl
SMILES記法
CC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16BrNO/c1-13(17)16(19)18(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
InChI Key
SVPMVGLFGUEUOK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ni-pybox触媒不斉根岸カップリングに用いられています[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704938-BULK:
704938-5G:
704938-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christian Fischer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4594-4595 (2005-03-31)
A Ni/Pybox catalyst achieves the asymmetric cross-coupling of secondary alpha-bromo amides with organozinc reagents. The process tolerates a variety of functional groups and affords the desired product in good yield and in high enantiomeric excess.