Merck
112372
Sigma-Aldrich
桂皮酸エチル
99%
別名:
3-フェニル-2-プロペン酸エチルエステル, NSC 6773, エチル3-フェニル-2-プロペン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
176.21
Beilstein:
775541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
不純物
may contain alpha-tocopherol (synthetic)
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChI Key
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 抗菌・抗増殖効果:ショウガ科由来の桂皮酸エチルを含む精油は、有望な抗菌・抗増殖性を示すことから、経口ヘルスケア製品への応用の可能性が示唆されています。本研究は、医療および医薬品への天然産物の利用に関する知見を提供しています(Amil et al., 2024)。
  • 医学研究における体内分布と細胞間相互作用:静脈内投与で送達される間葉系間質細胞の生体内分布を検討するような試験において、桂皮酸エチルの透過性や造影コントラストを増強する役割に関して検討できると考えられます。このような応用により、細胞治療と再生医療への理解が深まる可能性があります(Pichardo et al., 2022)。
生物化学的/生理学的作用
ケイ皮酸エチルは、Chlorella pyrenoidosaの増殖を阻害します
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112372-100G:
112372-500G:
112372-5G:
112372-VAR:
112372-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gessica D Gonçalves et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 303(10), 2668-2678 (2020-01-28)
Fetal hypoxia is a common complication of pregnancy. We have previously reported that maternal hypoxia in late gestation in mice gives rise to male offspring with reduced nephron number, while females have normal nephron number. Male offspring later develop proteinuria
Li-Li Gao et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 34(1), 156-162 (2013-03-16)
The effects of ethyl cinnamate on the growth and physiological characteristics of Chlorella pyrenoidosa were studied. The allelopathic mechanisms were explored, from views of chlorophyll a content, antioxidant enzyme activities, reactive oxygen species (ROS) level, malondialdehyde (MDA) content and photosynthetic
Nam-Jin Kim et al.
Pest management science, 64(8), 857-862 (2008-03-08)
This study was aimed at assessing the toxicity of ethyl cinnamate and ethyl p-methoxycinnamate (EMC) identified in Kaempferia galangal L. (Zingiberaceae) rhizome and another 12 known compounds to third-instar larvae from laboratory-reared Culex pipiens pallens Forskal, Aedes aegypti L. and
Rozana Othman et al.
Planta medica, 68(7), 655-657 (2002-07-27)
From the rhizomes of Kaempferia galanga, ethyl cinnamate (EC) was isolated and its vasorelaxant effect was examined on the rat aorta. EC inhibited the tonic contractions induced by high K+ and phenylephrine (PE) in a concentration-dependent manner, with respective IC50
K Bratt et al.
Journal of chemical ecology, 27(11), 2253-2262 (2002-01-31)
Pine weevils (Hylobius abietis) fed less on bark of lodgepole pine (Pinus contorta) than on bark of Scots pine (P. sylvestris). Two pine weevil antifeedants, ethyl trans-cinnamate and ethyl 2,3-dibromo-3-phenyl-propanoate, were isolated from bark of lodgepole pine. These two compounds