Merck
718513
Sigma-Aldrich
4-ブロモメチルフェニルボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
2-(4-ブロモメチルフェニル)-4,4,5,5-テトラメチル-[1,3,2]ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,660
5 G
¥22,400
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,660
5 G
¥22,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18BBrO2
CAS番号:
分子量:
297.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
85-89 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI Key
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718513-VAR:
718513-5G:
718513-1G:
718513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)