アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
98-102 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H,9H2
InChI Key
JXYITCJMBRETQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-エチニルアニリンは、p-エチニルアニリンとしても知られている末端アルキンです。2-メチル-3-ブチン-2-オール(MEBYNOL)を使用した合成が報告されています。ポリ(4-エチニルアニリン)を得るための4-エチニルアニリンの遷移金属触媒重合が報告されています。多層カーボンナノチューブ(MWNT)およびグラフェンの熱挙動に及ぼす4-エチニルアニリンによる表面機能化の影響が調査されています。
アプリケーション
4-エチニルアニリンは、N-メチルイミノジエチル4-(4-エチニルフェニルイミノメチル)ベンゼンボロネートの合成に使用できます。アセチレン配位子HC2-NDI(NDI = 1,4,5,8-ナフタレンジイミド)の調製にも使用できます。
パラジウム-フェナントロリン触媒存在下で、ニトロアレーンからインドールを合成する際にアルキン成分として用いられています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481122-BULK:
481122-5G:
481122-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Platinum (II) phosphine complexes with acetylene ligands containing 1,4,5,8-naphthalenediimide: Synthesis, crystal structure and electrochemistry.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(4), 921-925 (2007)
A simple and economical synthetic route to p-ethynylaniline and ethynyl-terminated substrates.
The Journal of Organic Chemistry, 59(19), 5818-5821 (1994)
Comparative study of the covalent diazotization of graphene and carbon nanotubes using thermogravimetric and spectroscopic techniques.
Physical Chemistry Chemical Physics, 15(39), 16806-16811 (2013)
International journal of biological macromolecules, 82, 256-263 (2015-10-18)
Amphiphilic hybrid graft copolymers were synthesized using a graft-to methodology and their protein adsorption profiles studied. Three different hydrophilic side chains were studied: hydroxypropylated high amylose starch, maltodextrin, and polyethylene glycol (PEG). In the high amylose starch compositions, there was
Synthesis and Electro-Optical Properties of Poly(4-ethynylaniline).
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 459(1), 19-299 (2006)