Merck
704520
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロ-4-ピリジンボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14BCl2NO2
CAS番号:
分子量:
273.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
102-107 °C
官能基
chloro
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(Cl)cncc2Cl
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)9-7(13)5-15-6-8(9)14/h5-6H,1-4H3
InChI Key
RGVJCGWAHPEENO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704520-1G:
704520-BULK:
704520-VAR:
704520-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)