安全性情報
704229
Sigma-Aldrich
酸化ニッケル- イットリア-安定化ジルコニア
≥99%, general applications, NiO/YSZ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
60 wt. % NiO · 40 wt. % (Y2O3ZrO2)
UNSPSCコード:
26111700
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
組成
NiO, 60 wt. %
Y2O3-ZrO2, 40 wt. %
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704229-VAR:
704229-BULK:
704229-10G:4548173305721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)